MQuant® StripScan – Não adivinhe; meça
O aplicativo móvel MQuant® StripScan lê os resultados das tiras de teste MQuant® em apenas alguns segundos. Aproveite este aplicativo para o controle durante o processo na produção de alimentos e bebidas, controle de desinfecção ou testes ambientais, para os seguintes parâmetros:
|
|
Nossas tiras de teste MQuant® permitem a detecção semiquantitativa de parâmetros. Em combinação com o aplicativo, elas oferecem precisão digital na leitura dos resultados.
Características:
- Leitura de resultados rápida, precisa e reproduzível — você pode confiar nos seus resultados digitais
- Gerenciamento de dados sem esforço, rastreabilidade e compartilhamento de documentação e resultados
- Referência de cores universal agora oferecida como valor agregado com todas as tiras de teste compatíveis, sem custo adicional
- Aplicativo MQuant® StripScan gratuito disponível nas lojas de aplicativos do Android e da Apple – baixe AGORA!
Como medir os parâmetros usando o aplicativo?
Realizar testes usando o aplicativo
Prepare seus materiais para o teste MQuant®
Abra o aplicativo MQuant® StripScan no seu dispositivo móvel e tenha à mão a tira de teste MQuant® e o cartão MQuant® fornecidos na embalagem do produto, prontos para o teste.
O aplicativo MQuant® StripScan permite a fácil leitura de 10 parâmetros químicos; consulte PRODUTOS RELACIONADOS abaixo.
Teste sua amostra
Mergulhe a tira de teste na amostra preparada por aproximadamente 2 segundos. Sacuda o excesso de líquido da tira e seque a parte de trás da tira com uma toalha de papel.
Selecione seu parâmetro de teste no aplicativo MQuant®
Selecione o parâmetro de teste relevante no aplicativo e aguarde o tempo indicado pelo relógio de contagem regressiva.
Coloque a tira de teste
Durante a contagem regressiva, coloque a tira de teste embebida no meio da área cinza do cartão MQuant®.
Leia sua tira de teste com o aplicativo MQuant®
Antes que a contagem regressiva termine, coloque o smartphone sobre o cartão MQuant® e alinhe as marcas no cartão e na tela.
A leitura é acionada automaticamente.
Receba o resultado validado do seu teste no aplicativo MQuant®
Veja o resultado do teste diretamente na tela do aplicativo. Todos os resultados dos testes são salvos no seu perfil.
Faça login no Portal da Web do MQuant® para consultar os resultados dos seus testes a qualquer momento
Faça login no Portal da Web do MQuant® em https://www.mquant-stripscan.com/login. Aqui, você pode gerenciar seu perfil de usuário, visualizar e analisar resultados e compartilhar dados de testes com membros da equipe ou diretamente com um sistema LIMS.
Recursos técnicos relacionados
- Análise de bebidas com o aplicativo móvel MQuant® StripScan
Este artigo analisa o uso e a eficiência do aplicativo móvel MQuant® StripScan para medir o pH de amostras de suco de laranja e a concentração de nitrato em amostras de água mineral.
- Como lidar com o controle da desinfecção na indústria de alimentos e bebidas
O controle de desinfecção utiliza as reações químicas provocadas pelos desinfetantes para determinar sua ausência ou presença, ou, mais precisamente, sua concentração.
- Análises rápidas durante o processo com soluções digitais portáteis
Neste webinar, descubra como soluções digitais de análises durante o processo, de fácil uso, podem atender à crescente necessidade de testes, treinamento e documentação, oferecendo soluções analíticas intuitivas com documentação automática de dados, ao mesmo tempo em que mantêm baixos os custos das análises durante o processo.
- Analise rapidamente os parâmetros dos desinfetantes químicos da sua linha de produção após a desinfecção
É necessário realizar testes minuciosos de controle de desinfecção dos equipamentos de envase e processamento para garantir que não permaneçam resíduos de desinfetante que possam contaminar os produtos alimentícios ou bebidas finais. Participe do nosso webinar para conhecer a importância do controle de desinfecção em suas instalações de produção.
- Folheto: Aplicativo MQuant® StripScan
Não adivinhe, meça! Aplicativo móvel MQuant® StripScan para leitura digital das tiras de teste MQuant®.
Produtos relacionados
Response not successful: Received status code 500