Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenVerpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
(Wi-Fi Dongle Sirius)
dilution
(Application - Air monitoring)
Anwendung(en)
pharmaceutical (Cosmetic, Medical Device; Hospital)
Kompatibilität
for use with MAS-100® Sirius
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The Wi-Fi Dongle for MAS-100 Sirius is designed to allow various wireless operations for the air sampler such as:
Remote control
- Automated date/time synchronization
- Automated timer calibration
- Automated user synchronization
- Active Directory login
- Wireless access to the browser-based user interface (e.g. audit trail review)
Remote control
Anwendung
The Wi-Fi Dongle can be conveniently placed beneath the button plate of the MAS-100 Sirius. Once installed, the instrument seamlessly integrates into your local Wi-Fi network.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG