Merck
MRCF0R100ET
Microcon® DNA Fast Flow Zentrifugenfilter
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), Ethylene Oxide (EtO) treated
Synonym(e):
Centrifuge concentrator
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume> 10 μL
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
Microcon®
Parameter
0.5 mL sample volume
Methode(n)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Länge
4.50 cm (1.8 in.)
Durchmesser
12.3 mm
Filtrationsfläche
0.32 cm2
Arbeitsvolumen
0.5 mL
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einfache und effiziente Konzentrierung und Entsalzung von Lösungen beliebiger Makromoleküle auf einer Zentrifuge, die für 1,5-ml-Röhrchen ausgelegt ist. Mit ihrer geringbindenden Ultracel-Membran bieten Microcon Filter:
•Typische Rückgewinnungsraten von über 95 %, selbst bei verdünnten Lösungen
•Maximale Rückgewinnung durch umgekehrte Zentrifugation, selbst bei den kleinsten Proben
•Praktische Aufbewahrung des Filtrats oder der konzentrierten Probe in Standard-Mikrozentrifugenröhrchen
•Konzentrierungsfaktoren bis zu 100X
Microcon DNA Fast Flow Filter
Optimal für die Konzentrierung und Rückgewinnung von genomischer DNA mit SDS-Puffer. Der Filter weist geringe, unspezifische Bindungseigenschaften der Membran und der anderen Komponenten in Kombination mit dem O-Ring-Verschluss für die medizinische Anwendung (medical grade) auf. Dank dieser Eigenschaften können mit dem Filter mehrere Waschschritte mit minimalem Probenverlust durchgeführt werden.
Merkmale:
•Hohe Rückgewinnungsraten bei kleinen Probenvolumina durch umgekehrte Zentrifugation (Konzentrierungsfaktor weniger als 20X)
•Geringbindende Ultracel Membran
•Schnelle Verarbeitung
Beispielanwendungen:
•Rückgewinnung genomischer DNA für forensische Anwendungen
•Konzentrierung und Entsalzung von Nukleinsäuren (Alternative mit hoher Rückgewinnung zur Ethanolpräzipitation)
•Entfernung von Primern aus amplifizierter DNA
•Einfache Filtratrückgewinnung dank des flachen Membrandesigns
Filtertyp: Ultrafiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
Minimales Endkonzentratvolumen: 50 µl
Physikalische Form
Farbcode: Blau
Rechtliche Hinweise
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.
Maximum recovery of pure intact genomic DNA from crude biological samples is the critical first step in any forensic analysis workflow. Typically, the process involves cell disruption, chemical or ion exchange-based extraction of the nucleic acid fraction and concentration of the purified DNA sample. While ethanol precipitation is commonly used for DNA concentration in research settings, an effective alternative is ultrafiltration via small spin columns such as the Microcon® DNA Fast Flow device. However, one overriding concern in the field of genetic testing is consumable product contamination with exogenous DNA during their assembly and packaging. To minimize this potential, a dual cycle ethylene oxide (EtO) treatment is employed to disrupt or fragment amplifiable DNA, thereby reducing the risk of false positives or uninterpretable results. To meet this concern, EMD Millipore has released the Microcon® DNA Fast Flow PCR Grade filter, an EtO-treated form of the parent device that has been shown here to match the original Microcon® device in performance.
The new dual cycle EtO-treated Microcon® DNA Fast Flow PCR Grade devices enable centrifugal concentration at a similar rate as the Microcon® DNA Fast Flow devices, but the EtO treatment greatly reduces the risk that no uncontrolled contaminating nucleic acids enter the analysis process. Both Microcon® devices exhibit faster flow rate (volume filtered per minute) compared to competitor centrifugal products.
Alle anzeigen