Merck
Transfermembranen & Kits
PVDF- und Nitrocellulose-Immobilon®-Transfermembranen für Western-Blotting-Anwendungen.
Immobilon® PVDF- und Nitrocellulose-Transfermembranen bieten hohe Empfindlichkeit und geringen Hintergrund beim Western Blotting und anderen Blotting-Anwendungen. Die Immobilon®-Membranen sind auf spezifische Anwendungen, Detektionschemikalien und Blotting-Techniken zugeschnitten und werden in einer Vielzahl von Optionen für optimale Ergebnisse, Flexibilität und Komfort angeboten.
Wir bieten vier Arten von Immobilon® PVDF-Membranen sowie Immobilon® Nitrocellulose-Membranen an, die jeweils für eine bestimmte Protein-Blotting-Anwendung optimiert sind. Blotting-Sandwiches mit vorgeschnittenen Membranblättern und Blotting-Filterpapier sind ebenfalls erhältlich.
  • Immobilon® NC-Membranen bestehen aus Nitrocellulose und weisen aufgrund der verringerten unspezifischen Antikörperbindung den geringsten Hintergrund auf und können sowohl Proteine als auch Nukleinsäuren für eine Vielzahl von Blotting-Anwendungen binden.
  • Immobilon®-E-Membran (0,45 µm) ist die einzige PVDF-Membran, die in wässrigen Puffern benetzbar ist, wodurch der Methanol-Vorbenetzungsschritt entfällt. Diese Membran ist für die meisten Western-Blotting-Anwendungen gut geeignet.
  • Immobilon®-P-Membran (0,45 µm) ist für Western-Blotting optimiert und bietet eine bessere Handhabung und Färbung als Nitrocellulose. Alle Immobilon®-P PVDF-Membranen haben eine Porengröße von 0,45 μm.
  • Immobilon®-PSQ-Membran (0,2 µm) ist ideal für Proteinsequenzierung und Immunoblotting von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht. Sie hat eine höhere Proteinbindungskapazität und eine höhere Retention als 0,45-µm-Membranen.
  • Immobilon®-FL-Membran (0,45 µm) wurde für die fluoreszenzbasierte Immunodetektion entwickelt. Sie hat eine geringe Hintergrundfluoreszenz über einen weiten Bereich von Anregungs- und Emissionswellenlängen.
  • Immobilon® NOW-Rollen (8,5 cm x 10 m) bieten mehr Komfort als Standard-Transfermembranrollen. Sie erhalten einen Standard-Mini- oder Mid-Blot mit einem einzigen Schnitt anhand der Messmarkierungen auf dem Verpackungsdeckel.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Immobilon® Nitrocellulose-Membranen für Western Blotting
Nitrocellulose (NC)-Membranen binden Proteine durch hydrophobe Wechselwirkungen. Immobilon® Nitrocellulosemembranen:
  • Binden sowohl Proteine als auch Nukleinsäuren 
  • Kompatibel mit Western Blotting, Northern Blotting, Southern Blotting und Dot Blot 
  • Zeigen einen geringen Hintergrund, der auf eine verringerte unspezifische Antikörper bindung zurückzuführen ist
  • Demonstrieren eine exzellente Bindungskapazität für Proteine mit niedrigem Molekulargewicht
  • Optimiert für den chemilumineszenten, chromogenen und fluoreszierenden Nachweis