Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
CH
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Anmelden / Registrieren
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Antimony (Sb) Standard Solution
Synonym(e):
Antimony nitrate
Products
Produktkategorie
reference materials
Hersteller
Sonderqualität
Produkte filtern
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
NIST3102A
Antimony (Sb) Standard Solution,
NIST
®
SRM
®
3102A
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
An unknown error has occured.