Merck
203629
Lithium carbonate
greener alternative
99.997% trace metals basis
Sinonimo/i:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Li2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.89
Beilstein:
3999191
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38020204
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
99.997% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
618 °C (lit.)
Densità
2.11 g/mL at 25 °C
applicazioni
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informazioni sul gene
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
7528431369000931942
Lithium carbonate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1369000
Lithium carbonate
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
99.997% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
618 °C (lit.)
mp
618 °C (lit.)
mp
618 °C (lit.)
mp
618 °C (lit.)
density
2.11 g/mL at 25 °C
density
2.11 g/cm3
density
-
density
-
impurities
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. LITHIUM CARBONATE is essential for sustainable energy solutions, particularly in lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance battery performance and longevity, supporting the transition to cleaner energy technologies while reducing environmental impact. Click here for more information.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tom Bschor et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 33(1), 38-44 (2013-01-02)
Studies of the 1970s and 1980s showed lithium monotherapy to be an effective treatment of acute unipolar major depressive disorder (MDD) and hence as a potential alternative to monoaminergic antidepressants.The objective was to conduct the first comparison of a lithium
Andrea Contestabile et al.
The Journal of clinical investigation, 123(1), 348-361 (2012-12-04)
Down syndrome (DS) patients exhibit abnormalities of hippocampal-dependent explicit memory, a feature that is replicated in relevant mouse models of the disease. Adult hippocampal neurogenesis, which is impaired in DS and other neuropsychiatric diseases, plays a key role in hippocampal
Andrew A Nierenberg et al.
The American journal of psychiatry, 170(1), 102-110 (2013-01-05)
Lithium salts, once the mainstay of therapy for bipolar disorder, have tolerability issues at a higher dosage that often limit adherence. The authors investigated the comparative effectiveness of more tolerable dosages of lithium as part of optimized personalized treatment (OPT).
Robert L Findling et al.
Journal of child and adolescent psychopharmacology, 23(2), 80-90 (2013-03-21)
This study examined the long-term effectiveness of lithium for the treatment of pediatric bipolar disorder within the context of combination mood stabilizer therapy for refractory mania and pharmacological treatment of comorbid psychiatric conditions. Outpatients, ages 7-17 years, meeting American Psychiatric
K E Morrison et al.
The Lancet. Neurology, 12(4), 339-345 (2013-03-05)
Lithium has neuroprotective effects in cell and animal models of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), and a small pilot study in patients with ALS showed a significant effect of lithium on survival. We aimed to assess whether lithium improves survival in
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica