Nome del prodotto
trans-2-Bromovinylboronic acid MIDA ester, technical grade
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-10-4-6(11)13-8(2-3-9)14-7(12)5-10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\Br
InChI key
ALXOFLXCBIRRRC-NSCUHMNNSA-N
grade
technical grade
form
solid
functional group
bromo
Quality Level
Categorie correlate
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
Contenuto correlato
Contatta l'Assistenza Tecnica