Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 490-064-58
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
6 mm × 0.006 mm
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | GF15841199 | GF71539229 | GF94917718 |
|---|---|---|---|
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 99.9% | assay 99.90% | assay 99.9% | assay ≥99.9% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 490-064-58 | manufacturer/tradename Goodfellow 158-411-99 | manufacturer/tradename Goodfellow 715-392-29 | manufacturer/tradename Goodfellow 949-177-18 |
| bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) | bp 2900 °C (lit.) |
| resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.24 μΩ-cm, 20°C |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica