Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
133939
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiSaggio
99%
P. ebollizione
310-312 °C (lit.)
Punto di fusione
101-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Xanthene (10H-9-oxaanthracene) is a heterocyclic compound generally used as an important building block in organic synthesis. It is a core moiety of many dyes like fluorescein, eosins, and rhodamines.[1]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Copper-catalyzed aerobic asymmetric cross-dehydrogenative coupling of C (sp3)-H bonds driven by visible light
Zhou K, et al.
Green Chemistry, 22(14), 4597-4603 (2020)
Adsorption behavior and corrosion inhibitive potential of xanthene on mild steel/sulphuric acid interface
Obi-Egbedi NO and Obot IB
Arabian Journal of Chemistry, 5(1), 121-133 (2012)
Ernesto Maximiliano Arbeloa et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(8), 934-942 (2018-01-10)
The photophysical and photochemical properties of the xanthene dyes Eosin Y, Erythrosin B, and Rose Bengal are evaluated in the presence of amino-terminated polyamidoamine (PAMAM) dendrimers of relatively high generation (G3-G5) in alkaline aqueous solution. UV/Vis absorption and fluorescence spectra of the
Catalytic C-H amination driven by intramolecular ligand-to-nitrene one-electron transfer through a rhodium (III) centre
Fujita D, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(35), 4849-4852 (2017)
Meng Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1590, 27-38 (2019-01-12)
An analytical methodology for comprehensive screening of 63 coloring agents of great concern for regulatory control in cosmetics has been established using ultra-high-performance liquid chromatography (UHPLC) coupled with quadrupole-Orbitrap high-resolution mass spectrometry (Q-Orbitrap HRMS). An effective, rapid, and simple sample
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica