Merck
APO414278590
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Il prodotto APO414278590 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
Il prodotto APO414278590 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-3-4(7(12)11-10)1-2-6(5)9/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChI
UAXDFZDWRYDZEJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Synonym
3-Chloro-4-fluorobenzohydrazide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)