Merck
610010
Avanti
PC Membranes 1.0um
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 1.0μm 19mm (100/pk)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 EA
CHF 216.00
CHF 216.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
610009610007610003
PC Membranes 1.0um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610010
PC Membranes 1.0um
PC Membranes 0.8um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610009
PC Membranes 0.8um
PC Membranes 0.4um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610007
PC Membranes 0.4um
PC Membranes 0.05um Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610003
PC Membranes 0.05um
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Descrizione generale
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Applicazioni
PC Membranes 1.0um has been used in the mini-extruder to prepare lipid vesicles for fluorescence spectroscopy.[1]
Azioni biochim/fisiol
Polycarbonate membranes are useful to prepare uniform and specific sized liposomes by ordered extrusion.[2]
Altre note
Whatman® Nuclepore Hydrophilic Membrane 800319
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Quantitative Fluorometric Approach for Measuring the Interaction of RhoGDI with Membranes and Rho GTPases
Johnson J, et al.
Methods in Molecular Biology, 107-119 (2012)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)
Contatta l'Assistenza Tecnica