Merck
610014
Avanti
Filter Support
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Filter Support, 10mm Filter Supports (100/pk)
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
610014-1EA
CHF 146.00
CHF 146.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
610019610025610020
Filter Support Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610014
Filter Support
Extruder Washer-PTFE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610019
Extruder Washer-PTFE
Membrane Support-PTFE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610025
Membrane Support-PTFE
Mini-Extruder (only) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610020
Mini-Extruder (only)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Descrizione generale
Filter Support for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Applicazioni
Filter Support has been used:
  • with the extruder assembly to provide extra support and improve the flow rate of lipid suspension[1]
  • to assemble the mini-extruder filtration (MEF) system to filter the sample to maximize the particle capture[2]
  • in the extrusion steps to prevent membrane tearing[3]
Azioni biochim/fisiol
This product is used with the extruder to provide extra support and improved flow rate. Filter support provides a flat surface to eliminate tearing or rupturing of the polycarbonate membrane. It is also used as a separator between membrane layers in serial stack filtration applications. The polyester filter support is binder free and has a thickness of 100 μm. The filter support disc is chemically inert.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica