Merck
BDPH9BCC2A67
Bide Pharmatech
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Sinonimo/i:
4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H3O1Cl1F4
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.56
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC2A67 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
Inchi Key
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)