Merck
BDPH9BCC8D4E
Bide Pharmatech
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Sinonimo/i:
6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5O1N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.59
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC8D4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-6-1-2-8-10-3-7(5-12)11(8)4-6/h1-5H
Inchi Key
FSRZPMAKLOSLMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)