Merck
BDPH9BCCC19D
Bide Pharmatech
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Sinonimo/i:
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCCC19D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.96
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCC19D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Melting Point
72-74C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)