Merck
BDPH9BCD014E
Bide Pharmatech
1-(tert-Butyl)-3-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)urea
Sinonimo/i:
N-(tert-butyl)-N'-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)urea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C23H32O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.52
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD014E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C23H32N2O2/c1-15(2)19-13-18(27-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(26)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,26)
Inchi Key
WLIVADBOJWNAPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)