Merck
BDPH9BCD02CA
Bide Pharmatech
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Sinonimo/i:
5-chloro-4-fluoro-1-indanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O1Cl1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.6
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD02CA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c10-7-3-1-5-6(9(7)11)2-4-8(5)12/h1,3H,2,4H2
Inchi Key
VRURYMJQFZRENG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to grey powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)