Merck
BDPH9BCD080F
Bide Pharmatech
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Sinonimo/i:
2,4-difluorobenzoyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H3O1Cl1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.55
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD080F non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
Inchi Key
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)