Merck
BDPH9BCD0A67
Bide Pharmatech
2-Methylene-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Sinonimo/i:
2-(2-oxo-2-phenylethyl)acrylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD0A67 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,13,14)
Inchi Key
MXDYOAKQTRLNIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)