Merck
BDPH9BCD2C4E
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-ethoxy-3-methylpyridine
Sinonimo/i:
5-bromo-2-ethoxy-3-methylpyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.08
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD2C4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-3-11-8-6(2)4-7(9)5-10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Inchi Key
KJXFWKLSNMFKSK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)