Merck
BDPH9BCD35EA
Bide Pharmatech
2-Amino-4-methylpentanamide
Sinonimo/i:
2-amino-4-methylpentanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H14O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD35EA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9)
Inchi Key
FORGMRSGVSYZQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)