Merck
BDPH9BCD439D
Bide Pharmatech
1-Bromo-2-(methoxymethyl)naphthalene
Sinonimo/i:
(1-bromo-2-naphthyl)methyl methyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H11O1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.12
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD439D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c1-14-8-10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)13/h2-7H,8H2,1H3
Inchi Key
ORYVAZPUJFACFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)