Merck
BDPH9BCD46BB
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)acetaldehyde
Sinonimo/i:
(2-chlorophenyl)acetaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.6
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD46BB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,6H,5H2
Inchi Key
NTLKDYQFUMXRNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)