Merck
BDPH9BCD4E8A
Bide Pharmatech
1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
Sinonimo/i:
4,5-difluoro-1,2-benzenediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCD4E8A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6N2F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.12
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD4E8A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)