Merck
BDPH9BCD652B
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Sinonimo/i:
2-hydroxy-4-methylbenzonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD652B non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4,10H,1H3
Inchi Key
WAFLXCCXXVMUKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)