Merck
BDPH9BCD8E4E
Bide Pharmatech
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Sinonimo/i:
6-bromo[1,8]naphthyridin-2-ylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6N3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD8E4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-3-5-1-2-7(10)12-8(5)11-4-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Inchi Key
PEDHUXRIIJIMDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)