Merck
BDPH9BCDA03E
Bide Pharmatech
2-(2,2-Dimethylthiomorpholino)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Sinonimo/i:
2-(2,2-dimethylthiomorpholino)-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H20O2N2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.35
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDA03E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H20N2O2S/c1-10(2)8-12(4-6-15-10)7-9(14)11-3-5-13/h13H,3-8H2,1-2H3,(H,11,14)
Inchi Key
DDAGYTSVNDZBSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)