Merck
BDPH9BCDA080
Bide Pharmatech
Copper(II) isobutyrate
Sinonimo/i:
copper(2+) bis(2-methylpropanoate)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H14O4Cu1
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.74
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDA080 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/2C4H8O2.Cu/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*3H,1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Inchi Key
KOKFUFYHQQCNNJ-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Blue powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)