Merck
BDPH9BCDA7BB
Bide Pharmatech
3-(9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)naphtho[2,3-b]benzofuran
Sinonimo/i:
3-(9,10-di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)naphtho[2,3-b]benzofuran
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Il prodotto BDPH9BCDA7BB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C50H30O/c1-3-11-33-25-39(19-17-31(33)9-1)49-42-15-7-8-16-43(42)50(40-20-18-32-10-2-4-12-34(32)26-40)46-28-37(22-24-44(46)49)38-21-23-41-45-27-35-13-5-6-14-36(35)29-48(45)51-47(41)30-38/h1-30H
Inchi Key
FYBOLMOJLPFFHZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)