Merck
BDPH9BCDBBB3
Bide Pharmatech
N-Methylpyrazine-2-carboxamide
Sinonimo/i:
N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H7O1N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDBBB3 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c1-7-6(10)5-4-8-2-3-9-5/h2-4H,1H3,(H,7,10)
Inchi Key
OPVFDBZMQPCJEB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)