Merck
BDPH9BCDCD5D
Bide Pharmatech
4-Cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
4-cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H15O2Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.77
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDCD5D non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H15ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h6-10H,1-5H2
Inchi Key
CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)