Merck
BDPH9BCDD67A
Bide Pharmatech
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Sinonimo/i:
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCDD67A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H7O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDD67A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
Inchi Key
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)