Merck
BDPH9BCDDA67
Bide Pharmatech
4,7-Dibromo-1H-benzo[d]imidazole
Sinonimo/i:
4,7-dibromo-1H-benzimidazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H4N2Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.93
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDDA67 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-5(9)7-6(4)10-3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Inchi Key
ZGLGYSCEKIFGMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)