Merck
BDPH9BCDDFDA
Bide Pharmatech
Methyl 1-chloroisoquinoline-4-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 1-chloro-4-isoquinolinecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H8O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.64
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDDFDA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9-6-13-10(12)8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3
Inchi Key
YTJDBMFLRYQTPT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)