Merck
BDPH9BCDECFF
Bide Pharmatech
2-Phenyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Sinonimo/i:
2-phenyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H7O1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDECFF non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(6-13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Inchi Key
JCJQTSDFRCDMGF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)