Merck
BDPH9BCDF2FA
Bide Pharmatech
1-(2-Chlorophenyl)butane-1,3-dione
Sinonimo/i:
1-(2-chlorophenyl)-1,3-butanedione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.63
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDF2FA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(12)6-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
CYPYOGOPKDBEFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)