Merck
BDPH9BCDF80F
Bide Pharmatech
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Sinonimo/i:
1-fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.16
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDF80F non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
MNBADDMXGOBTIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)