Merck
BDPH9BCDFD05
Bide Pharmatech
4-Acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Sinonimo/i:
4-acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD05 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
MKTAASUBWXZBNB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)