Merck
BDPH9BCDFD24
Bide Pharmatech
Ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Sinonimo/i:
ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H11O2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.13
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD24 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-2-16-13(15)11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)14/h3-8H,2H2,1H3
Inchi Key
TXDQMAGPAKABJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)