Merck
BDPH9BCDFD53
Bide Pharmatech
Methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indole-3-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indole-3-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCDFD53 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7O2N1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.07
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD53 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H7BrFNO2/c1-15-10(14)6-4-13-9-3-8(12)7(11)2-5(6)9/h2-4,13H,1H3
Inchi Key
WNEWBCYCMPFEBA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)