Merck
BDPH9BCDFD61
Bide Pharmatech
1,4-Diiodobenzene
Sinonimo/i:
1,4-diiodobenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCDFD61 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.91
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD61 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H4I2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Inchi Key
LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
131-133C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)