Merck
BDPH9BCDFD67
Bide Pharmatech
Diethyl 3,3-difluoropentanedioate
Sinonimo/i:
diethyl 3,3-difluoropentanedioate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9BCDFD67 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H14O4F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.2
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD67 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-3-14-7(12)5-9(10,11)6-8(13)15-4-2/h3-6H2,1-2H3
Inchi Key
OJVISWAFWNHSSI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)