Merck
BDPH9BCDFD77
Bide Pharmatech
2-Bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
Sinonimo/i:
2-bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C24H16N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.3
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD77 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C24H16BrN/c25-19-12-13-21-22-15-18(17-7-3-1-4-8-17)11-14-23(22)26(24(21)16-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-16H
Inchi Key
JMCFQQYVNWNMOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)