Merck
BDPH9BCDFEEE
Bide Pharmatech
1H-indole-6-sulfonyl chloride
Sinonimo/i:
1H-indole-6-sulfonyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6O2N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.66
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFEEE non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H6ClNO2S/c9-13(11,12)7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
Inchi Key
XAVWTRDQHMLGOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)