Merck
BDPH9C020C19
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(trans-4-aminocyclohexyl)acetate
Sinonimo/i:
ethyl (4-aminocyclohexyl)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9C020C19 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H19O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
MDL number:
Il prodotto BDPH9C020C19 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h8-9H,2-7,11H2,1H3/t8-,9-
Inchi Key
SBVCDGKSVSHGFL-KYZUINATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow liquid or low-melting solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)