Merck
BDPH9C021A0F
Bide Pharmatech
1-(a-D-ribofuranosyl)uracil
Sinonimo/i:
1-((2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H12O6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.2
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021A0F non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8+/m1/s1
Inchi Key
DRTQHJPVMGBUCF-JBBNEOJLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)