Merck
BDPH9C021A98
Bide Pharmatech
2-Butyl-5-isobutylthiophene
Sinonimo/i:
2-butyl-5-isobutylthiophene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H20S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.36
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021A98 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H20S/c1-4-5-6-11-7-8-12(13-11)9-10(2)3/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3
Inchi Key
HJCWKWZVISNUOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)