Merck
BDPH9C021BBB
Bide Pharmatech
N-[(1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
Sinonimo/i:
N-((1S,2S)-2-amino-1,2-diphenylethyl)-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9C021BBB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H15O2N2S1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.36
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021BBB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C15H15F3N2O2S/c16-15(17,18)23(21,22)20-14(12-9-5-2-6-10-12)13(19)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,13-14,20H,19H2/t13-,14-/m0/s1
Inchi Key
GIBMTDKHCXCSNA-KBPBESRZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)