Merck
BDPH9C021D1E
Bide Pharmatech
(R)-2-(Dimethylamino)propanoic acid
Sinonimo/i:
(2R)-2-(dimethylamino)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H11O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021D1E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-4(5(7)8)6(2)3/h4H,1-3H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Inchi Key
QCYOIFVBYZNUNW-SCSAIBSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)