Merck
BDPH9C021DCA
Bide Pharmatech
(trans,trans)-4-Propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
Sinonimo/i:
(1s,1'r,4R,4'R)-4-propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Il prodotto BDPH9C021DCA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H30
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.43
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021DCA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C17H30/c1-3-5-15-8-12-17(13-9-15)16-10-6-14(4-2)7-11-16/h4,14-17H,2-3,5-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17-
Inchi Key
KHDBEDDPFRHGCN-GARHLSDISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or White to Almost white Solid or Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)